Learn More
Labconco™ Couvercles pour lyophilisateurs FreeZone™
Code produit 15744188 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Acrylique
À utiliser avec (équipement):
Congélateurs à sec console Freezone™ 6 l, 12 l et 18 l
FreeZone Déshydrateurs par congélation de 2,5 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau À utiliser avec (équipement) unitSize
15744188 Acier inoxydable FreeZone Déshydrateurs par congélation de 2,5 L 1 pièce
16328816 Acrylique Congélateurs à sec console Freezone™ 6 l, 12 l et 18 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15744188 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7207500
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couvercles de rechange pour chambres de collecteur de lyophilisateurs FreeZone™.
Acier inoxydable, 14 in.
  • Le couvercle en acier inoxydable a un diamètre de 14 in et un trou de 3 in de diamètre.
  • Couvercle collecteur optionnel pour FreeZone™ Lyophilisateurs de 4,5 L, 6 L, 8 L, 12 L et 18 L
  • Pour une utilisation avec des solvants qui attaquent l’acrylique, comme l’acétonitrile
  • Comprend un joint en néoprène
Spécification
Type Couvercle pour chambre
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) FreeZone Déshydrateurs par congélation de 2,5 L
Comprend Joint en néoprène
Diamètre (impériale) 10.12 in
Hauteur (impériale) 1,25 in
Hauteur (métrique) 3.18 cm
Longueur (impériale) 10,38 in
Longueur (métrique) 26.37 cm
Poids à l’expédition (impériale) 5 lb
Poids (impériale) 3 lb