Learn More
Haldenwanger™ Couvercles pour creusets en porcelaine
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
28mm
32mm
35mm
52mm
60mm
68mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- À utiliser avec les creusets en porcelaine Haldenwanger
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
| Matériau | Porcelaine |
| Diamètre (métrique) externe | 28mm |
| Product Type | Couvercle de creuset |