Learn More
Haldenwanger™ Couvercles pour creusets en porcelaine
Code produit 12366507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
28mm
32mm
35mm
52mm
60mm
68mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
12366507 52mm 10 pièces
12867713 68mm 5 pièces
12346507 28mm 10 pièces
12376487 32mm 10 pièces
12356507 35mm 10 pièces
12306497 60mm 5 pièces
10353121 52mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12366507 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 79D/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    86.79€ / 10 pièces
    Économisez 42.21€
    32% de réduction
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Utilisez ces couvercles avec des creusets en porcelaine. Les couvercles Haldenwanger™ pour creusets en porcelaine sont fabriqués en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • À utiliser avec les creusets en porcelaine Haldenwanger
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Matériau Porcelaine
Diamètre (métrique) externe 52mm
Product Type Couvercle de creuset