Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Condenseur Liebig avec olives
Code produit 10200981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
10200981 NS 14/23 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10200981 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 05210201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.00€
    41.91€ / 1 pièces
    Économisez 11.09€
    20% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Condenseur Liebig pour condenser les vapeurs
  • Condenseur Liebig conforme à la norme DIN 12576 et en plus de la norme DIN
  • Prise NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : olives en verre
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12576
Description Surface de refroidissement - 60 cm²
Longueur (métrique) l’enveloppe 160 mm
Quantité 1
Numéro du joint conique standard NS 14/23
Matériau Tubulure DURAN™