Learn More
BOLA Condenseurs Liebig transparents
Code produit 10247401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) l’enveloppe:
450 mm
600 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
10247401 600 mm 1 pièce
10247351 450 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10247401 Fournisseur BOLA Code fournisseur B 29106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    604.97€
    461.67€ / 1 pièces
    Économisez 143.30€
    23% de réduction
Expédition estimée: 25-02-2027
Condenseurs Liebig en PTFE transparent, avec système SAFE LAB
  • Tube de refroidissement à paroi fine en PFA translucide et étanche
  • Enveloppe de refroidissement en verre borosilicaté avec raccords de tuyau
  • Fabriqué en PP et écrous pour le raccordement de l'eau de refroidissement
  • Cône et douille de joint rodés taille 29 en PTFE.
  • Le distillat est uniquement exposé au PFA/PTFE. Écrou spécial intégré (Safe-Lab ) pour faciliter le verrouillage et le déverrouillage du joint au sol.
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Longueur (métrique) l’enveloppe 600 mm