Learn More
BOLA Condenseurs sous vide Liebig
Code produit 10144581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) l’enveloppe:
300 mm
450 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
10144581 300 mm 1 pièce
10053331 450 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10144581 Fournisseur BOLA Code fournisseur B29502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    566.86€
    460.88€ / 1 pièces
    Économisez 105.98€
    18% de réduction
Expédition estimée: 05-02-2027
Condenseurs Liebig sous vide en PTFE, avec système SAFE LAB
  • Tube de refroidissement monobloc avec douille à joint rodé et cône de taille 29 en PTFE, enveloppe de refroidissement en verre borosilicaté avec raccords de tuyau en PP et écrous pour le raccordement de l'eau de refroidissement.
  • Le distillat est uniquement exposé au PFA/PTFE. Écrou spécial intégré (Safe-Lab ) pour faciliter le verrouillage et le déverrouillage du joint au sol.
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Longueur (métrique) l’enveloppe 300 mm