Learn More
BOLA Condenseurs verticaux Liebig
Code produit 10217021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) l’enveloppe:
450 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
10217021 450 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10217021 Fournisseur BOLA Code fournisseur B30104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1517.25€
    604.88€ / 1 pièces
    Économisez 912.37€
    60% de réduction
Expédition estimée: 22-01-2027
Condenseurs Liebig verticaux en PTFE, avec système SAFE LAB
  • Tube de refroidissement à paroi fine en PFA translucide et étanche
  • Enveloppe de refroidissement en verre borosilicaté avec raccords de tuyau en PP et écrous pour le raccordement de l'eau de refroidissement
  • Cône et douille de joint rodés taille 29 en PTFE.
  • Le distillat est uniquement exposé au PFA et au PTFE.
  • Convient pour un montage vertical. Écrou spécial intégré (Safe-Lab ) pour faciliter le verrouillage et le déverrouillage du joint au sol.
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Longueur (métrique) l’enveloppe 450 mm