Description
- Grâce à son caractère adhésif, le film peut être utilisé jusqu’à -80°C
- Résistant au DMSO et résistant aux solvants courants
- Peut être enlevé sans laisser de résidus pour que les travaux puissent continuer sans être entravés apr
Spécification
Spécification
| Couleur | Concluant |
| Description | Papier de scellage, PET pelable |
| Matériau | Polyester |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Nbre de puits | 96 |
| Longueur (métrique) | 17,2 cm |
| Largeur (métrique) | 9 cm |
| Perçable | Non |
| Plage de températures (métrique) | -80°C à +120°C |
| Afficher plus |