Description
Les colonnes préemballées à écoulement par gravité sont pratiques, font gagner du temps et améliorent la fiabilité de vos résultats.
- La purification des anticorps en 30 min vous permet d’obtenir et de stocker rapidement vos protéines cibles afin d’éviter les dangers inhérents à l’instabilité et à la dégradation des protéines associés à des cycles de purification longs et lents
- Pureté et récupération élevées avec une pureté de >95% en une étape et récupération généralement de 70 % à 80 %
- Capacité de liaison élevée, telle que la protéine G GraviTrap, approximativement 20 mg d’IgG/colonne humaine
- Taille de boîte complète : 10 colonnes
- Application : Purification manuelle d’anticorps monoclonaux et polyclonaux
- Inclut : 1 boîte de 10 × colonnes de 1 ml
- Capacité de liaison : Environ 20°mg d’IgG humaine/colonne
- Volume du lit : 1 ml
- Matériau (matière de la colonne) : Corps en polypropylène, frits en polyéthylène
Spécification
Spécification
| Volume du lit | 1 ml |
| Description | Protein G GraviTrap comprend dix colonnes contenant 1 ml de résine à usage général pour la purification d’anticorps polyclonaux et monoclonaux de la plupart des espèces. |
| Contenus des kits | 10 colonnes conditionnées prêtes à l’emploi avec 1 ml de protéine G Sepharose à débit rapide 4, baril en polypropylène et frittes en polyéthylène |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Quantité | 10/boîte |
| À utiliser avec (application) | Purification manuelle rapide et efficace d’anticorps monoclonaux et polyclonaux |
| Type | Colonne d’écoulement par gravité |
| Capacité (métrique) | 1 μL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- protein G gravitrap
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P235-Tenir au frais.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol