Learn More
Cytiva rProtéine A Life Sciences GraviTrap™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Description
Les colonnes préemballées à écoulement par gravité sont pratiques, font gagner du temps et améliorent la fiabilité de vos résultats.
- La purification des anticorps en 30 min vous permet d’obtenir et de stocker rapidement vos protéines cibles afin d’éviter les dangers inhérents à l’instabilité et à la dégradation des protéines associés à des cycles de purification longs et lents
- Haute pureté et haute récupération avec pureté > 95 % en 1 étape et récupération généralement de 70 % à 80 %
- Capacité de liaison élevée, telle que rProtein A GraviTrap, environ 50 mg d’IgG humaine/colonne
- Taille de boîte complète : 10 colonnes
- Application : Purification manuelle d’anticorps monoclonaux et polyclonaux
- Inclut : 10 × colonnes de 1 ml/boîte
- Capacité de liaison : Environ 50°mg d’IgG humaine/colonne
- Volume du lit : 1mL
- Matériau (matière de la colonne) : Corps en polypropylène, frits en polyéthylène
Spécification
Spécification
| Volume du lit | 1 mL |
| Capacité (métrique) | 1 mL |
| Description | rProtein A GraviTrap comprend dix colonnes prêtes à l’emploi préconditionnées avec 1 ml de protéine A Sepharose à débit rapide. |
| Contenus des kits | 10 colonnes prêtes à l’emploi conditionnées avec 1 ml de protéine A Sepharose à débit rapide, cylindre en PP et frittés en PE |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Quantité | 10/boîte |
| À utiliser avec (application) | Écoulement par gravité |
| Type | rProtein A GraviTrap |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- rProtein A GraviTrap
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol