Learn More
Cytiva Life Sciences rProtein A Protein GraviTrap™
Code produit 12173831 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12173831 10/boîte 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12173831 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28985256
 Article restreint
En stock
Comprend dix colonnes prêtes à l’emploi préemballées avec 1 ml de mélange de 50 % de rProtéine A sépharose, débit rapide et 50 % de protéine G sépharose 4 débit rapide
Les colonnes préemballées à écoulement par gravité sont pratiques, font gagner du temps et améliorent la fiabilité de vos résultats.
  • La purification des anticorps en 30 min vous permet d’obtenir et de stocker rapidement vos protéines cibles afin d’éviter les dangers inhérents à l’instabilité et à la dégradation des protéines associés à des cycles de purification longs et lents
  • Pureté et récupération élevées avec une pureté de >95 % en une étape et récupération généralement comprise entre 70 % et 80 %
  • Grande capacité de liaison, telle que protéine A/protéine G GraviTrap, approximativement 35 mg d’IgG/colonne humaine
  • Les anticorps sont capturés avec une spécificité élevée sur les ligands protéiques A et protéiques G dans les colonnes à écoulement par gravité
  • Le rendement varie de 20 à 50 mg d’anticorps purifiés en fonction du ligand utilisé
  • Les colonnes sont réutilisables jusqu’à cinq fois
  • Taille de boîte complète : 10 colonnes
  • Application : Purification manuelle d’anticorps monoclonaux et polyclonaux
  • Inclut : 1 boîte de 10 × colonnes de 1 ml
  • Capacité de liaison : Environ 35°mg d’IgG humaine/colonne
  • Volume du lit : 1 ml
  • Matériau (matière de la colonne) : Corps en polypropylène, frits en polyéthylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 ml
Description rProtein A protein G GraviTrap contient dix colonnes avec 1 ml de 50 % de rProtein A Sepharose écoulement par gravité et 50 % de protein G Sépharose 4 résines à écoulement rapide.
Contenus des kits 10 colonnes prêtes à l’emploi préemballées avec 1 ml d’un mélange de 50 % de rProtein A Sepharose débit rapide et 50 % Protein G Sépharose à débit rapide 4, corps en polypropylène et frits en polyéthylène
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Quantité 10/boîte
À utiliser avec (application) Écoulement par gravité
Type Colonne d’écoulement par gravité
Capacité (métrique) 1 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • rProtein A/Protein G GraviTrap
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.