Includes
Plaque de région d’intérêt (ROI), plaque de fond, plaques d’étalonnage de colorants et plaque de vérification d’instrument RNase P
Le kit comprend des étalonnages de la région d’intérêt (ROI), de fond et de colorant, ainsi qu’une vérification de la RNase P. Veuillez consulter le guide d’utilisation de votre instrument pour tout savoir sur son utilisation.
Voir le guide de l’utilisateur de l’instrument pour les instructions complètes.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Région d’intérêt (ROI) |
| Colorant étalonné | Mélange exclusif |
| À utiliser avec (équipement) | Système ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx |
| Type de produit | Kit d’étalonnage |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Quantité | 1 x 96-well plate |
| Type d’étalonnage | Étalonnage spectral |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.