Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager Quantitation USB Dongle
Description
Includes
1 logiciel Gel Quant Express permettant l’utilisation d’un dongle USB
Pour utiliser ce puissant logiciel de quantification et d’analyse, insérez une clé d’activation dans un port USB libre sur un PC lorsque le logiciel est utilisé. Avec des dongles USB supplémentaires, le logiciel peut être utilisé simultanément sur plusieurs ordinateurs.
- Accédez au logiciel puissant Gel Quant Express à l’aide d’un dongle USB.
- Key to Quantification Gel Quant Express est un outil logiciel puissant et intuitif fourni avec chaque système E-Gel Imager
- Afin d’utiliser le logiciel, la clé HASP sous forme de dongle USB doit être insérée dans un port USB libre de l’ordinateur
- Chaque système E-Gel Imager comprend un seul dongle USB du logiciel de quantification qui permettra d’utiliser une seule instance du logiciel Gel Quant Express à un moment donné
- Un dongle USB distinct est requis pour chaque instance du logiciel Gel Quant Express qui sera utilisée à un moment donné
- Solution compacte pour la documentation, l’analyse et l’imagerie de gel d’agarose
- Système puissant et flexible permettant de documenter des images de gel à l’aide de plusieurs colorants d’acides nucléiques et même de nanocristaux Qdot™
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1 logiciel Gel Quant Express permettant l’utilisation d’un dongle USB. Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | Imageur E-Gel™ |
| Gamme de produits | E-Gel |
| Type | Clé USB de quantification de l’imageur |
| Système d’exploitation | Windows XP (Service Pack 3), Windows 7 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Catégorie de logiciel | Logiciel de validation et de vérification |
| Type de logiciel | Analyse des images |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.