Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip with Attached Optical Caps, 0.2 mL
Code produit 15527575 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 barrettes
Conditionnement:
125 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15527575 125 barrettes 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15527575 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A30588
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    210.65€ / 125 pièces
    Économisez 31.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Includes
125 barrettes
Pour les barrettes de tubes avec bouchons bombés pour des expériences de PCR à l’aide de 1 ou 2 barrettes qui nécessitent l’utilisation du plateau à 96 puits (réf. nº4379983) sur les blocs à 96 puits pour thermocycleurs ProFlex™, SimpliAmp™ et Veriti™.
La barrette optique de 8 tubes Applied Biosystems™ MicroAmp™, munie de bouchons optiques fixés, convient aux systèmes de PCR en temps réel et aux thermocycleurs Applied Biosystems™. La barrette de tubes est dotée de bouchons optiques fixés individuellement, de doubles languettes d’extrémité larges et de marqueurs gradués de 20 µl sur chaque tube pour éviter la contamination croisée, les erreurs de pipetage et les erreurs d’identification des échantillons.
Pour les barrettes de tubes avec bouchons bombés pour PCR, voir réf. n°A30589.
Caractéristiques :
  • Barrette de 8 tubes, munie de bouchons optiques fixés, dont l’ouverture et la fermeture sont indépendantes pour éviter la contamination et l’évaporation
  • Bouchons angulaires pour positionner efficacement la barrette de tubes dans les racks et les blocs du thermocycleur
  • Marquage des lettres A à H gravées sur des tubes individuels. Visible lorsque les bouchons sont ouverts ou fermés
  • Zone d’étiquetage élargie : languette située à chaque extrémité pour un étiquetage approprié et une manipulation aisée
  • Marqueurs de mesure gradués de 20 μl sur chaque tube pour une vérification visuelle du volume
Remarque : Les expériences utilisant 1 ou 2 barrettes nécessitent l’utilisation du plateau à 96 puits (réf. n°4379983) sur les blocs à 96 puits pour thermocycleurs ProFlex™, SimpliAmp™ et Veriti™.
Pour usage à des fins de recherche uniquement. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN / RNase
Couleur Optique
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Volume (métrique) 0,25 mL
Quantité 125 barrettes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs ou systèmes de PCR en temps réel
Gamme de produits MicroAmp
Matériau Polypropylène
Contenu et stockage 125 barrettes de tubes, à conserver à température ambiante
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de bouchon Bouchons plats optiquement transparents
Nbre de puits 96
Format 125 tubes à barrettes avec bouchons fixés
Type de produit Barrette Optical de 8 tubes