Learn More
Invitrogen™ iBind™ Fluorescent Detection (FD) Solution Kit
Code produit 15297029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15297029 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15297029 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SLF1019
 Article restreint
En stock
Optimisé pour le transfert Western avec des anticorps conjugués par fluorescence. Le kit de solution pour détection par fluorescence (FD) Invitrogen™ iBind™ est destiné à être utilisé avec le dispositif Western iBind™ Flex (SLF2000) pour une utilisation dans la détection IR et l’analyse semi-quantitative à double longueur d’onde.
Chaque kit de solution de détection par fluorescence (FD) iBind™ contient une solution suffisante pour 10 réactions à mini-membrane. Un dispositif iBind™ Western et des cartes iBind™ sont nécessaires pour utiliser ce kit.
  • Solutions optimisées—Viscosité idéale pour le blocage, le lavage et la dilution des anticorps
  • Longue durée de conservation—Conservez le kit de solution FD iBind™ pendant 12 mois à 4 °C
  • Meilleure interaction antigène-anticorps — les solutions s’écoulent entre la carte iBind™ et la membrane pour une interaction maximum entre la protéine et l’anticorps
À propos du dispositif iBind™ Western :
Le dispositif iBind™ Western est un dispositif de traitement Western automatisé qui effectue chaque étape, du blocage aux lavages et aux incubations d’anticorps via un flux latéral séquentiel (SLF). Le SLF permet la libération et le flux de solutions et d’anticorps en temps opportun sur la membrane sans avoir besoin d’une source d’alimentation externe. Chaque solution est libérée des puits du dispositif iBind™ vers une carte iBind™ par SLF. Les solutions sont alors dirigées vers la région d’empilement. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de solutions
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits iBind
Quantité 1 kit
Suffisant pour 10 réactions à mini-membrane
Contenu et stockage Contenu : 1 flacon de tampon 5X, 2 flacons d’additif 100X, 1 flacon de SDS 10 %
Stocker à 2–8 °C.