Learn More
Invitrogen™ Kit d’imagerie de viabilité cellulaire ReadyProbes™, bleu / vert
Déterminez la viabilité des cellules rapidement et facilement. Le kit d’imagerie de viabilité cellulaire Invitrogen™ ReadyProbes™, bleu / vert est un kit de dosage prêt à l’emploi destiné à la microscopie par fluorescence, aux lecteurs de microplaques fluorescentes et à la cytométrie en flux.
Marque: Invitrogen™ R37609
290.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Includes: 3 x 2,5 ml NucBlue Live, 3 x 2,5 ml NucGreen Dead
Description
Kit d’imagerie de viabilité cellulaire ReadyProbes™, bleu/vert contient du réactif NucBlue™ Live (Hoechst 33342) et du réactif NucGreen™ Dead. Il suffit d’ajouter 2 gouttes de chaque réactif stable (à température ambiante) à 1 ml de milieu de croissance cellulaire, puis de déterminer la viabilité en comptant le nombre de cellules totales par rapport au nombre de cellules mortes. Le réactif NucBlue™ Live colore les noyaux de toutes les cellules et peut être détecté avec un filtre DAPI standard. Le réactif NucGreen™ Dead colore uniquement les noyaux des cellules dont l’intégrité de la membrane plasmique est compromise et est détecté à l’aide d’un ensemble de filtres FITC/GFP (vert) standard.
- Réactif NucBlue™ Live : coloration des noyaux de toutes les cellules ; détecté avec un filtre DAPI standard (maxima d’excitation / émission : 360/460 nm)
- Réactif NucGreen™ Dead : colore uniquement les noyaux des cellules mortes avec des membranes plasmiques compromises ; détecté avec un ensemble de filtres FITC/GFP (vert) standard (maxima d’excitation / émission : 504/523 nm)
Suggestions d’emploi
- Les réactifs NucBlue™ Live et NucGreen™ Dead peuvent être ajoutés directement aux cellules dans un milieu de croissance complet ou une solution tampon compatible.
- Dans la plupart des cas, 2 gouttes/ml et un délai d’incubation de 5 à 30 minutes permettront une coloration nucléaire brillante. Néanmoins, l’optimisation peut être requise pour certains types de cellules, conditions et applications. Dans ces situations, ajoutez simplement une goutte de plus ou de moins jusqu’à obtenir une intensité de coloration optimale.
Spécification
Cellules de mammifères, cellules eucaryotes | |
Conserver à une température entre 2° et 8°C ou à une température ambiante. | |
Fluorescence | |
Microscope à fluorescence | |
3 x 2,5 ml NucBlue™ Live | |
460, 523 nm | |
ReadyProbes |
Bleu, vert | |
Kit d’imagerie de viabilité cellulaire ReadyProbes, bleu / vert | |
Test de viabilité | |
Kit d’imagerie de viabilité cellulaire | |
360, 504 nm | |
Flacons compte-gouttes | |
Température ambiante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.