Learn More
Applied Biosystems™ Plaques de région d’intérêt (ROI) et de fond, 384 puits
Code produit 15609185 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 plates
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15609185 2 plates 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15609185 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4432320
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les plaques d’arrière-plan et de région d’intérêt (ROI) sont utilisées pour la maintenance des systèmes de PCR en temps réel ViiA™ 7, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 et QuantStudio™ 12K Flex.
Avec les colorants LIZ™, VICE™, NED™, FAM™ et ROX™.
Informations sur la commande
Expédition de glace sèche ; stocker les plaques entre -15° et -25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Plaque à 384 puits
Contenu et stockage Conserver entre -15°C et -25°C
Colorant étalonné FAM, LIZ, NED, ROX, VIC
À utiliser avec (équipement) Système ViiA™ 7
Gamme de produits ViiA
Type de produit Plaque de fond
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 2 plates
Type d’étalonnage Étalonnage de la région d’intérêt (ROI)