Learn More
Applied Biosystems™ Plaques de région d’intérêt (ROI) et de fond, 96 puits rapides
Code produit 12323583 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque à 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12323583 1 plaque à 96 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12323583 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4432426
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour la maintenance des systèmes de PCR en temps réel ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 et QuantStudio™ 12K Flex avec blocs à 96 puits Fast (0,1 ml).
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien des instruments pour obtenir des instructions complètes.
Informations sur la commande
Expédition de glace sèche ; stocker les plaques entre -15° et -25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre -15°C et -25°C
À utiliser avec (équipement) Système ViiA™ 7
Type de produit Plaque de fond
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 1 plaque à 96 puits
Type d’étalonnage Étalonnage spectral