Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de vérification d’instrument TaqMan™ RNase P pour système ViiA™ 7, à 96 puits (pour bloc de 0,2 ml)
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Contient une plaque de 96 puits à réaction pré-chargée et scellée avec le test de nucléase 5’ utilisant les réactifs RNase P TaqMan™, y compris les amorces et les sondes.
Le kit de RNase P pour vérification d’instrument à 96 puits pour système ViiA™ 7 contient une plaque PCR à 96 puits préchargée avec les réactifs nécessaires pour détecter et quantifier les copies génomiques du gène de RNase P humain, un gène à copie unique codifiant la fraction ARN de l’enzyme RNase P. Chaque puits contient un Reaction Mix préchargée (Master Mix PCR universel 1X TaqMan™, des amorces RNase P et une sonde, marquée par colorant FAM™), ainsi qu’un modèle.Le kit de RNase P pour vérification d’instrument à 96 puits pour système ViiA™ 7 doit être capable de distinguer un nombre d’équivalents génomiques compris entre 5 000 et 10 000, avec un niveau de confiance de 99,7 % pour une analyse d’échantillon ultérieure dans un puits unique. Pour garantir la précision des résultats, Applied Biosystems™ vous recommande de vérifier les performances de votre instrument tous les six mois.
Informations sur la commande
Expédition de glace sèche ; stocker les plaques entre -15° et -25°C.
Certifications
l
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Une plaque à 96 puits à utiliser avec le bloc de 0,2 ml. Conserver la plaque entre -15 et -25°C. |
| À utiliser avec (équipement) | Système ViiA™ 7 |
| Type de produit | Plaque de vérification de l’instrument RNase P |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |
| Type d’étalonnage | Étalonnage de RNase P, plaque de vérification de l’instrument |