Description
Pour une utilisation avec le système automatisé de purification des protéines AKTA Start. La vanne d’injection manuelle est une vanne rotative à 6 ports qui permet de transférer l’échantillon préchargé sur la colonne. La boucle d’échantillonnage (pour l’injection de petits volumes d’échantillons [25 μl à 5 ml] ou une boucle d’injection Superloop pour de plus grands volumes d’échantillons [10 à 150 ml]) peut facilement être connectée aux ports appropriés de la vanne.
Spécification
Spécification
| Description | Vanne rotative à 6 ports à enclenchement manuel pour transférer l’échantillon préchargé vers la colonne |
| À utiliser avec (équipement) | Système automatisé de purification de protéines AKTA Start |