Learn More
Purolite™ Résines ECR Lifetech™ pour immobilisation enzymatique, 150 à 300 μm
Code produit 17099373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Porosité:
1200 à 1800 Å
300 à 600 Å
600 à 1200 Å
Conditionnement:
1kg
250g
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Porosité Conditionnement
17099373 1 kg 1200 à 1800 Å 1kg
17009333 250 g 600 à 1200 Å 250g
17009363 250 g 1200 à 1800 Å 250g
17019333 1 kg 600 à 1200 Å 1kg
17019353 250 g 600 à 1200 Å 250g
17019363 1 kg 1200 à 1800 Å 1kg
17029353 1 kg 600 à 1200 Å 1kg
17029373 250 g 600 à 1200 Å 250g
17039373 1 kg 600 à 1200 Å 1kg
17049323 250 g 300 à 600 Å 250g
17059323 1 kg 300 à 600 Å 1kg
17059343 250 g 300 à 600 Å 250g
17069333 250 g 1200 à 1800 Å 250g
17069343 1 kg 300 à 600 Å 1kg
17069363 250 g 300 à 600 Å 250g
17079333 1 kg 1200 à 1800 Å 1kg
17079363 1 kg 300 à 600 Å 1kg
17089373 250 g 1200 à 1800 Å 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 17099373 Fournisseur Purolite™ Code fournisseur LS0139194
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les résines ECR Lifetech™ sont des résines polymériques robustes conçues pour la recherche et l’immobilisation industrielle des enzymes. Disponible pour l’immobilisation covalente, ionique, par adsorption et par affinité.
  • Immobilisation enzymatique par adsorption, covalente, IEX et affinité
  • Stabilité mécanique élevée
  • Porosité élevée
  • Sèche facilement après immobilisation
  • Convient à la configuration par lots et par colonnes
  • Optimal pour une utilisation dans des systèmes sans solvant organique / eau
  • Conforme à la norme ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher et TSE/ESB/GMO gratuits
Spécification
Plage de pH 3 à 10
Porosité 1200 à 1800 Å
Contenu et stockage 2°C à 20°C
Granulométrie 150 à 300 μm
Humidité 70 à 80%
Type de fonctionnalité / d’interaction Amino
Forme Humide
Gamme de produits Lifetech
Quantité 1 kg
Type Amino C6 méthacrylate
Format White to Off-White Spherical Beads