Learn More
- Home
- Products
- Réactifs pour l’analyse des protéines
- Purification des protéines
- Divers supports d’immobilisation
- Purolite™ Résines ECR Lifetech™ pour immobilisation enzymatique, 300 à 710 μm
Purolite™ Résines ECR Lifetech™ pour immobilisation enzymatique, 300 à 710 μm
Code produit 17099313| Code produit | Quantité | Conditionnement | Porosité |
|---|---|---|---|
| 17099313 | 1 kg | 1kg | - |
| 17009343 | 1 kg | 1kg | 1200 à 1800 Å |
| 17009373 | 1 kg | 1kg | 300 à 600 Å |
| 17019323 | 250 g | 250g | 220 à 340 Å |
| 17019383 | 250 g | 250g | 1200 à 1800 Å |
| 17029323 | 1 kg | 1kg | 220 à 340 Å |
| 17029383 | 1 kg | 1kg | 1200 à 1800 Å |
| 17039333 | 250 g | 250g | 600 à 1200 Å |
| 17039363 | 250 g | 250g | 1200 à 1800 Å |
| 17049333 | 1 kg | 1kg | 600 à 1200 Å |
| 17049353 | 250 g | 250g | 600 à 1200 Å |
| 17049363 | 1 kg | 1kg | 1200 à 1800 Å |
| 17049383 | 250 g | 250g | 400 à 650 Å |
| 17059353 | 1 kg | 1kg | 600 à 1200 Å |
| 17059373 | 250 g | 250g | 600 à 1200 Å |
| 17059383 | 1 kg | 1kg | 400 à 650 Å |
| 17069373 | 1 kg | 1kg | 600 à 1200 Å |
| 17079313 | 50 g | 50g | - |
| 17079323 | 250 g | 250g | 300 à 600 Å |
| 17079353 | 250 g | 250g | 600 à 1200 Å |
| 17089313 | 250 g | 250g | - |
| 17089323 | 1 kg | 1kg | 300 à 600 Å |
| 17089343 | 250 g | 250g | 300 à 600 Å |
| 17089353 | 1 kg | 1kg | 600 à 1200 Å |
| 17099333 | 250 g | 250g | 1200 à 1800 Å |
| 17099343 | 1 kg | 1kg | 300 à 600 Å |
| 17099363 | 250 g | 250g | 300 à 600 Å |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Description
- Immobilisation enzymatique par adsorption, covalente, IEX et affinité
- Stabilité mécanique élevée
- Porosité élevée
- Sèche facilement après immobilisation
- Convient à la configuration par lots et par colonnes
- Optimal pour une utilisation dans des systèmes sans solvant organique / eau
- Conforme à la norme ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher et TSE/ESB/GMO gratuits
Specifications
Specifications
| Granulométrie | 300 à 710 μm |
| Forme | Humide |
| Gamme de produits | Lifetech |
| Quantité | 1 kg |
| Type | Adsorbant macroporeux polystirénique |
| Format | White to Off-White Spherical Beads |