Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, ECR8285
Description
- Immobilisation enzymatique par adsorption, covalente, IEX et affinité
- Stabilité mécanique élevée
- Porosité élevée
- Sèche facilement après immobilisation
- Convient à la configuration par lots et par colonnes
- Optimal pour une utilisation dans des systèmes sans solvant organique / eau
- Conforme à la norme ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher et TSE/ESB/GMO gratuits
Spécification
Spécification
| Plage de pH | 5 à 9 |
| Porosité | 400 à 600 Å |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Granulométrie | 250 à 1000 μm |
| Humidité | 70 à 80% |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Époxy |
| Forme | Humide |
| Quantité | 1 kg |
| Type | Époxy / méthacrylate de butyle Lietech ECR8285 |