Learn More
Riley™ Lunettes de sécurité innovantes Ligera Eco sans verres transparents en plastique à usage unique
Code produit 30242988 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/Pk.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30242988 10/Pk. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30242988 Fournisseur Riley™ Code fournisseur RLY00494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.90€
    7.15€ / 1 pièces
    Économisez 3.75€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les premiers à commercialiser des lunettes de sécurité sans plastique à usage unique. La Ligera ECO, ultra-légère, allie un ajustement et un confort optimaux à un design sportif élégant. Livré dans une pochette en microfibre.
  • Ultra-léger, 16,5 g
  • Design sportif et élégant - Courbure de base de 10 et plaque nasale intégrée
  • Branches moulées en double avec embouts en TPE pour un ajustement et un confort optimaux
  • Verres à double revêtement anti-rayures et anti-buée UV400
  • Les verres panoramiques offrent une protection enveloppante complète et une vision optimale
  • Haute résistance aux chocs dans des conditions de températures extrêmes (-5 °C à°C)
Spécification
Certifications/Conformité CE, UKCA, EN 166:2001
Hauteur (impériale) 3,54 in
Hauteur (métrique) 90 mm
Type de lentille 2C-1.2 1 FT CE / Z87+ U6 S / IO 0
Largeur (impériale) 0,79 in
Largeur (métrique) 20 mm
Revêtement de la lentille Traitement anti-UV, Antibuée, Antirayures
Couleur Vert
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité
Dimensions (L x l x H) 280 x 20 x 90 mm
À utiliser avec (application) Carpintería, Limpieza comercial, Silvicultura, Mantenimiento general, Trabajos manuales
Nbre par carton 200
Quantité 10/Pk.
Nb par paquet 10
Dimensions Universel
Poids (impériale) 2 oz
Poids (métrique) 58 mm
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV UV400
Frame Type Sans rebord
Autoclavable Non autoclavable
Transparence optique 1
Mechanical Strength F T