Learn More
Berthold Technologies Atténuation de la lumière réglée pour LB 9515
Code produit 31777351 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
31777351 Gris
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777351 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 52401
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Utilisé pour calibrer les systèmes d’imagerie NightSHADE et NightOWL avec une plaque d’essai de luminescence.
  • Pour les systèmes d’imagerie NightSHADE et NightOWL.
Spécification
Couleur Gris
À utiliser avec (équipement) NightSHADE Système d’imagerie in vivo evo LB 985