Learn More
Fisherbrand™ Mini-table lumineuse
Code produit 12852869 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
161 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12852869 161 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12852869
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Stockez-la dans un tiroir pour économiser de l’espace de travail. La mini-table lumineuse Fisherbrand™ est parfaite pour la sélection rapide des plaques à puits, des boîtes de Petri, des gels, des lames et des transparents. L’appareil à pile maintient l’éclairage à portée de main sans encombrer une paillasse chargée.
  • Parfaite pour les laboratoires ou les salles de classe exigus
  • Peut être rangée dans un tiroir ou sur la paillasse sans encombrement
  • La zone de visualisation de 10 x 127 mm est idéale pour les plaques à 96 puits, les boîtes de Petri, les gels d’électrophorèse, les lames et les transparents
  • Alimentation à quatre piles AA (incluses) pour une table lumineuse portative
Spécification
Type de batterie AAA
À utiliser avec (équipement) Plaques à 96 puits, boîtes de Pétri, gels d’électrophorèse, lames et transparents
Hauteur (métrique) 44 mm
Longueur (métrique) 161 mm
Largeur (métrique) 135 mm