Learn More
Analytik Jena™ Ampoule de rechange avec 7° Largeur du faisceau pour les lampes UV haute intensité
Code produit 12615750 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Conditionnement
12615750 365 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12615750 Fournisseur Analytik Jena™ Code fournisseur 9760019
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ampoule de rechange pour lampes UV haute intensité avec boîtier ventilé, protégeant contre les brûlures.
  • Pour les lampes UV haute intensité 97600-00, 97600-05, 97600-10 et 97600-15 fabriquées après juin 2002.
  • Ces lampes à haute intensité produisent une lumière UV de 365 nm.
  • Garantie d'un mois.
  • La tête de lampe pivote à 360°° dans sa base de transformateur.
  • Un filtre minimise les interférences de la lumière blanche, ce qui vous permet de détecter facilement une faible fluorescence.
  • Détachez la tête de lampe de la base du transformateur pour faciliter son transport.
Spécification
Source lumineuse UV
Puissance en watts 100 W
Wavelength 365 nm
À utiliser avec (équipement) Lampes UV à haute intensité
Type de produit Ampoule