Learn More
Polyco Healthline Sac à déchets léger en meute
Description
- Catégorie : Sacs à déchets
- Force : Légère
- Capacité : 70 L, 90 L
- Format du pack : Flat Pack
- Conçu pour les déchets ménagers et industriels généraux
- Adapté à la gestion des déchets hygiénique dans les bureaux et les lieux de travail
- Couleurs disponibles : Noir
- Dimensions du sac : 457/725 x 850 mm (18/29 x 34 in. environ), 457/725 x 975 mm (18/29 x 39 in. environ)
- Contenu en matériaux recyclés :
- 100 % contenu recyclé (Code produit : LGB34)
- 100 % polythène recyclé (Code produit : 008997)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de bouchon | Attache |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | PE |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (impériale) | 33,5 in |
| Largeur (impériale) | 18/28,5 in |
| Type de produit | Sachets pour l’élimination de déchets |
| Capacité (impériale) | 18,5 gal |
| Afficher plus |
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.