Learn More
Polyco Healthline Sacs légers en roulé
Code produit 31925038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
75 L
90 L
Conditionnement:
200 pièces
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31925038 75 L 250 pièces
31924975 90 L 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31925038 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur W4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.64€
    19.04€ / 250 pièces
    Économisez 34.60€
    64% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Fabriqués à partir de matériaux transparents, ces sacs offrent une solution efficace pour les déchets légers du quotidien. Disponibles en rouleaux de 75 L et 90 L pour une distribution pratique.
  • Catégorie : Sacs à déchets
  • Force : Légère
  • Capacité : 75 L, 90 L
  • Format du paquet : Roll
  • Conçu pour les déchets ménagers et industriels généraux
  • Adapté à la gestion des déchets hygiénique dans les bureaux et les lieux de travail
  • Couleurs disponibles : Transparent
  • Contenu en matériaux recyclés :
    • 100 % de contenu recyclé (Code produit : W4)
    • 30 % de contenu recyclé (Code produit : LSROLL)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Attache
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Matériau PE
Stérilité Non stérile
Longueur (impériale) 34 in
Largeur (impériale) 15/28,9 in
Type de produit Sachets pour l’élimination de déchets
Capacité (impériale) 19,8 gal
Capacité (métrique) 75 L
Longueur (métrique) 864 mm
Largeur (métrique) 381/735 mm
Afficher plus Afficher moins
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.