Learn More
Invitrogen™ Light Emission Accelerator-II
Code produit 12694335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
210 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12694335 210 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12694335 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T2222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00€
    266.96€ / 210mL
    Économisez 109.04€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Solution de déclenchement par émission de lumière avec activateur de luminescence à utiliser avec les systèmes de dosage de gènes rapporteurs Galacto-Light Plus™ ou Dual-Light™.
Light emission triggering solution with luminescence enhancer for use with the Galacto-Light Plus™ or Dual-Light™ Reporter Gene Assay Systems.
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
  • Forme : Liquide
  • Format : Flacon
  • Substrat : Phosphatase alcaline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de dosage de gène rapporteur de β-galactosidase
Contenu et stockage Température ambiante pour l’expédition. Stockez le produit à 4°C.
Conditions d’expédition Température ambiante
Substrat Phosphatase alcaline
Type de substrat Substrat d’AP (phosphatase alcaline)
Gamme de produits NovaBright
Quantité 210 mL
Forme Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ACCELERATOR-II 210 ML
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine