Learn More
BINDER™ Module lumineux pour plantes
Code produit 30238310 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
30238310 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30238310 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 80122439
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Module d'éclairage horticole à LED composé de 16 bandes lumineuses LED
Module d'éclairage horticole à LED avec 16 bandes lumineuses LED
Comprend :
  • Contrôleur à 3 canaux
  • Pompe à air frais
  • Alimentation électrique indépendante
Spécification
À utiliser avec (équipement) KB PRO 260, KB PRO 470, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600
Matériau Verre
Type Éclairage
Caractéristiques 16 étiquettes éclairées