Learn More
Thermo Scientific™ Protection contre la lumière / les UV pour les chambres lumineuses verticales
Code produit 16461125 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Interrupteur de porte installé en usine
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
16461125 Interrupteur de porte installé en usine 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16461125 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1900663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.32€
    108.00€ / 1 pièces
    Économisez 11.32€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-02-2027
Protection de l’opérateur, l’éclairage s’éteint automatiquement lorsque la porte est ouverte
La protection contre la lumière / les UV est une caractéristique qui protège les yeux de l’opérateur. Cette option installée en usine éteint la lumière verticale lorsque la porte est ouverte. Recommandé pour les tests de photostabilité ICH. Non recommandé pour la croissance végétale / l’éclosion animale
  • Protection contre la lumière / les UV pour les yeux de l’opérateur.
  • L’option installée en usine éteint la lumière verticale lorsque la porte est ouverte
  • Recommandé pour les tests de photostabilité ICH
  • Non recommandé pour la croissance végétale / l’éclosion animale, car l’allumage et la désactivation de la lumière pourraient mettre en contrainte les plantes et les animaux
  • L’opérateur peut porter des lunettes de protection de rechange.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Protection contre la lumière / les UV, la lumière s’éteint lorsque la porte s’ouvre
À utiliser avec (équipement) Toutes les chambres lumineuses verticales Thermo Scientific et Forma - modèles 3906, 3909, 3928, 3942, 3943
Éclairage DEL
Type Accessoire, protection contre la lumière / les UV
À utiliser avec (application) Application de lumière, recommandée pour les tests de photostabilité ICH
Comprend Interrupteur de porte installé en usine