Learn More
Berthold Technologies Logiciel professionnel d’acquisition, d’analyse et de reporting de données LightCompass™
Code produit 31777373 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Logiciel pour lecteur de microplaques
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit
31777373 Logiciel pour lecteur de microplaques
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777373 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 37854403
Expédition estimée: 11-12-2026
Logiciels scientifiques avancés pour l’acquisition, l’analyse et le reporting de données avec protocoles flexibles, ajustement de courbes et support de traces d’audit.
Cycle de traitement
Établissement du protocole
  • Créez ou ouvrez une disposition de plateaux.
  • Ouvrez un protocole préchargé (incluant les paramètres d’instrument, les fonctions d’analyse et les paramètres d’exportation/impression), utilisez-le comme modèle, ou créez-en un nouveau avec l’assistant protocole.
  • Créez des protocoles entièrement personnalisés si un contrôle détaillé est nécessaire.
Capacités de mesure
  • Étapes de distribution et d’incubation des réactifs
  • Point de virage
  • Cinétique (y compris les mesures à long terme/répétées sur plusieurs jours)
  • Balayage des longueurs d’onde
  • Balayage de la zone
  • Modes de mesure multiples au sein d’un même protocole
Analyse des données
  • Courbes standard avec options d’ajustement des courbes : linéaire, polynôme, 4PL, spline cubique lissée, autres
  • Classification basée sur le seuil pour les tests qualitatifs
  • Formules personnalisées
  • Outils d’analyse quantitative et qualitative
  • Correction des valeurs aberrantes
  • Matrices de calcul illimitées
  • Calcul du facteur de dilution
  • Génération de rapports d’analyse personnalisés
Gestion des données et conformité
  • Imprimer ou exporter les résultats vers Excel ou LIMS
  • Comptes utilisateurs avec des niveaux configurables, des hiérarchies et une protection par mot de passe
  • Intégration d’Active Directory
  • Trace d’audit avec fichiers journaux automatisés
  • Paramètres QC/validation avec critères de réussite/échec
  • Stockage sécurisé des données (système de fichiers local ou serveur distant) SQL
  • Conformité FDA 21 CFR Partie 11 et Annexe 11 de l’UE GMP
  • Historique de contrôle pour la validation
  • Vérification du numéro de lot par test
Gestion des échantillons et des plaques
  • Identification de l’échantillon (manuel ou code-barres)
  • Organiseur de plaque (définition de l’identifiant d’exemple, préparation)
  • Génération automatisée de noms de fichiers
  • Sélection des fichiers de paramètres par code-barres
  • Prise en charge des serveurs d’automatisation
Applications
  • ELISA
  • Quantification des acides nucléiques et des protéines
  • Analyses de gènes rapporteurs
  • Tests dose-réponse
  • Dosages cinétiques
  • BRET
  • TR-FRET et HTRF™
Spécification
Type de produit Logiciel pour lecteur de microplaques