Learn More
Berthold Technologies Mise à niveau de LightCompass™ de Plus à Professional
Code produit 31777379 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Paquet de mise à jour logicielle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit
31777379 Paquet de mise à jour logicielle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777379 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 37854407
Expédition estimée: 11-12-2026
Passez à des fonctionnalités avancées de logiciels scientifiques pour l’acquisition, l’analyse et le reporting de données, avec des protocoles flexibles et un support de traces d’audit.
Cycle de traitement
  • Créez ou ouvrez des agencements de plaques
  • Utilisez des protocoles préchargés (réglages d’instrument, analyse et exportation/impression inclus)
  • Créer de nouveaux protocoles avec l’assistant protocole ou construire des protocoles entièrement personnalisés
  • Analyser les données dans le protocole
  • Résultats d’impression ou exportation vers Excel ou LIMS
Modes de mesure
  • Étapes de distribution et d’incubation des réactifs
  • Point de virage
  • Cinétique (y compris les mesures à long terme ou répétées)
  • Balayage des longueurs d’onde
  • Balayage de la zone
  • Modes de mesure multiples au sein d’un même protocole
Analyse des données
  • Courbes standard avec ajustement de courbe (linéaire, polynôme, 4PL, spline cubique lissée, autres)
  • Classification basée sur le seuil pour les tests qualitatifs
  • Formules personnalisées
  • Analyse quantitative et qualitative
Intégrité et conformité des données
  • Gestion des utilisateurs avec accès basé sur les rôles
  • QC/validation avec critères de réussite/échec
  • Stockage sécurisé des données (système de fichiers local ou serveur distant) SQL
  • Trace d’audit des actions utilisateurs et données
  • Conformité FDA 21 CFR Partie 11 et Annexe 11 de l’UE GMP
Applications
  • ELISA
  • Quantification des acides nucléiques et des protéines
  • Analyses de gènes rapporteurs
  • Tests dose-réponse
  • Dosages cinétiques
  • BRET
  • TR-FRET et HTRF™
Fonctionnalités supplémentaires dans l’édition professionnelle
Inclut toutes les fonctionnalités Plus, ainsi que :
  • Matrices de calcul illimitées
  • Calcul du facteur de dilution
  • Comptes utilisateurs avec niveaux configurables et protection par mot de passe
  • Intégration d’Active Directory
  • Hiérarchies utilisateur configurables
  • Trace d’audit avec génération automatisée de fichiers journals
  • Organiseur de plaque (définition et préparation d’identification d’exemple)
  • Génération automatisée de noms de fichiers
  • Historique de contrôle pour la validation
  • Vérification du numéro de lot par test
  • Sélection des fichiers de paramètres par code-barres
Spécification
Type de produit Paquet de mise à jour logicielle