Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid Alexa Fluor 594 Antibody Labeling Kit
Codice prodotto. 18098354
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
30 μg
300 μg
Dimensione della confezione:
1 kit
100µg
1mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité unitSize
18098354 30 μg 1 kit
18051016 100 μg 100µg
18084126 300 μg 1 kit
18093774 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18098354 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 3350030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00€
    578.55€ / 1 kits
    Économisez 33.45€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Antibody labeling kit
Lightning-Link™ Rapid Antibody Labeling kits enable direct labeling of antibodies, proteins, peptides or other biomolecules and allow conjugations to be set up in seconds, and used within minutes (less than 20 minutes).
Kit Contents:
  • Lightning-Link™ Rapid mix
  • 1 vial of LL Rapid Quencher reagent
  • 1 vial of LL Rapid Modifier reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantité 30 μg
Type de produit Antibody Labeling Kit
Contenu et stockage -20°C
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.