Learn More
Thermo Scientific™ Kit EMSA chimiluminescent LightShift™
Code produit 10188593 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Formule:
Kit de composants multiples avec réactifs pour réactions de liaison ADN-protéine
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Formule Conditionnement
10188593
Kit de composants multiples avec réactifs pour réactions de liaison ADN-protéine
1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10188593 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    918.00€
    835.65€ / 1 kits
    Économisez 82.35€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Grâce à ce système extrêmement robuste et sensible, identifiez et caractérisez les interactions de liaison protéine-ADN par l’EMSA.
Le kit EMSA chimiluminescent Thermo Scientific™ LightShift est un système exceptionnellement robuste et sensible. Il permet de réaliser des analyses de mobilité électrophorétique (EMSA) pour identifier et caractériser les interactions de liaison des protéines à l’ADN.
Le kit comprend des réactifs pour paramétrer et personnaliser les réactions de liaison à l’ADN, un ensemble de contrôles de l’extrait d’ADN et de protéines pour tester le système du kit, le conjugué streptavidine-HRP stabilisé pour vérifier la cible biotinylée d’ADN et un module de substrat chimiluminescent extrêmement sensible à des fins de détection. Le principe de la détection EMSA LightShift™ est semblable à celui d’un transfert Western. L’ADN en duplex marqué aux extrémités par la biotine est incubé avec un extrait nucléaire ou un facteur purifié et soumis à l’électrophorèse sur un gel natif. L’ADN est ensuite transféré rapidement (30 minutes) vers une membrane de nylon positive, réticulé aux UV, analysé avec le conjugué streptavidine-HRP et incubé avec le substrat. Du marquage jusqu’aux résultats, le protocole peut être terminé en un jour. Pour effectuer ce dosage, il suffit de se procurer une cible d’ADN purifié et marqué aux extrémités par la biotine, un extrait de protéine à tester, une membrane de nylon et des équipements d’électrophorèse de base. Les cibles d’ADN peuvent être synthétisées avec des marqueurs de biotine 5’ ou 3’, ou encore marquées après la synthèse à l’aide du kit Thermo Scientific de marquage d’ADN à la biotine sur l’extrémité 3’ (réf. 89818). Plusieurs méthodes permettent d’obtenir des extraits protéiques de cellules nucléaires, cytosoliques ou entières. Parmi ces méthodes, citons le kit de réactif d’extraction nucléaire et cytoplasmique Thermo Scientific NE-PER (réf. 78833).
Points clés :
  • Comprend le système de contrôle EBNA pour aider les nouveaux utilisateurs à développer un dosage opérationnel et à comprendre les méthodes utilisées pour confirmer la spécificité des interactions de liaison
  • Excellent pour détecter les protéines faiblement abondantes dans les extraits nucléaires
  • Sensibilité qui surpasse les méthodes radioactives et de marquage à la digoxigénine
  • Compatible avec des conditions de liaison précédemment établies pour des interactions courantes entre l’ADN et les protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule
Kit de composants multiples avec réactifs pour réactions de liaison ADN-protéine
À utiliser avec (application) Electrophoretic mobility shift assays (EMSA) pour identifier et caractériser les interactions de liaisons protéine-ADN
Comprend Kit d’optimisation et de témoins LightShift (20148X), 1 kit ; module de détection des acides nucléiques par chimiluminescence (89880), 1 kit
Nbre de réactions 100 réactions de liaison et détection sur 800 cm2 de membrane (10 transferts sur mini-gels)
Type de produit Kit EMSA chimiluminescent LightShift