Learn More
Thermo Scientific™ LightShift™ Poly (dI-dC)
Code produit 11597930 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11597930 125 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11597930 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20148E
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Grâce à ce système extrêmement robuste et sensible, identifiez et caractérisez les interactions de liaison protéine-ADN par l’EMSA.
Le kit EMSA chimiluminescent Thermo Scientific™ LightShift est un système exceptionnellement robuste et sensible. Il permet de réaliser des analyses de mobilité électrophorétique (EMSA) pour identifier et caractériser les interactions de liaison des protéines à l’ADN.
Le kit comprend des réactifs pour paramétrer et personnaliser les réactions de liaison à l’ADN, un ensemble de contrôles de l’extrait d’ADN et de protéines pour tester le système du kit, le conjugué streptavidine-HRP stabilisé pour vérifier la cible biotinylée d’ADN et un module de substrat chimiluminescent extrêmement sensible à des fins de détection. Le principe de la détection EMSA LightShift™ est semblable à celui d’un transfert Western. L’ADN en duplex marqué aux extrémités par la biotine est incubé avec un extrait nucléaire ou un facteur purifié et soumis à l’électrophorèse sur un gel natif. L’ADN est ensuite transféré rapidement (30 minutes) vers une membrane de nylon positive, réticulé aux UV, analysé avec le conjugué streptavidine-HRP et incubé avec le substrat. Du marquage jusqu’aux résultats, le protocole peut être terminé en un jour. Pour effectuer ce dosage, il suffit de se procurer une cible d’ADN purifié et marqué aux extrémités par la biotine, un extrait de protéine à tester, une membrane de nylon et des équipements d’électrophorèse de base. Les cibles d’ADN peuvent être synthétisées avec des marqueurs de biotine 5’ ou 3’ ou encore marquées après la synthèse à l’aide du kit Thermo Scientific de marquage d’ADN à la biotine sur l’extrémité 3’ (réf.  89818). Plusieurs méthodes permettent d’obtenir des extraits protéiques de cellules nucléaires, cytosoliques ou entières. Parmi ces méthodes, citons le kit de réactif d’extraction nucléaire et cytoplasmique Thermo Scientific NE-PER (réf. 78833).
Points clés :
  • Comprend le système de contrôle EBNA pour aider les nouveaux utilisateurs à développer un dosage opérationnel et à comprendre les méthodes utilisées pour confirmer la spécificité des interactions de liaison
  • Excellent pour détecter les protéines faiblement abondantes dans les extraits nucléaires
  • Sensibilité qui surpasse les méthodes radioactives et de marquage à la digoxigénine
  • Compatible avec des conditions de liaison précédemment établies pour des interactions courantes entre l’ADN et les protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Doser Dosage EMSA
Contenu et stockage Conserver à -20°C.
Gamme de produits LightShift
Type de produit Poly (dI-dC) pour kit EMSA LightShift
Quantité 125 μl
Spécificité cible Non spécifique à la cible
Technique Retard sur gel