Learn More
Thermo Scientific™ tRNA for LightShift™ Chemiluminescent RNA EMSA Kit
Code produit 10629389 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10629389 100 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10629389 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20159
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Étudiez les interactions ARN-protéines avec ce kit EMSA non radioactif pour les dosages de retard sur gel.
Le kit EMSA d’ARN chimiluminescent LightShift Thermo Scientific™ fournit une solution non radioactive pour l’étude des interactions ARN-protéines à l’aide d’une analyse de mobilité électrophorétique (EMSA).
Le kit ARN EMSA utilise des sondes d’ARN biotinylées et un système de substrat chimiluminescent pour obtenir une détection rapide et sûre des complexes ARN-protéines avec une sensibilité équivalente aux méthodes traditionnelles 32P-isotopiques. Le kit complet est fourni avec tous les réactifs nécessaires à la mise en place et à l’optimisation des conditions de liaison protéine-ARN, un contrôle positif des interactions protéine-ARN et des réactifs pour la détection chimiluminescente de l’interaction acide nucléique.
Points clés :
  • Sensible : détection par chimiluminescence sensible comparable à la détection radioactive
  • Gain de temps – pour développer des films radiographiques après des expositions de 1 à 5 minutes, contre des expositions de 16 heures nécessaires avec des systèmes radioactifs
  • Flexible – compatible avec les sondes d’ARN biotinylées par différentes méthodes
  • Facile à utiliser – Le kit complet comprend des réactifs optimisés pour les réactions de liaison et détection de sondes d’ARN
  • Non radioactive – permet d’éliminer les problèmes liés aux déchets des sondes d’ARN radioactives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conservez dans son récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien aéré, mais pas au-dessus de -70°C.
Méthode de détection Chimiluminescence
Format Kit
Gamme de produits LightShift
Type de produit ARNt pour kit ARN EMSA LightShift
Quantité 100 μl
Spécificité cible Non spécifique à la cible