Learn More
Biochrom Lightwave 3
Code produit 17273064
Change view
Click to view available options
Comprend:
Caractéristiques, Connectabilité Wi-Fi
Imprimante
Imprimante en série intégrée aux spécifications
Spectrophotomètre
Interface:
Grandes échelles
grand écran, bouton UI
Imprimante incluse:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Interface Imprimante incluse unitSize
17273064 Imprimante Grandes échelles Oui 1 pièce
17143628 Spectrophotomètre grand écran, bouton UI Non 1 pièce
17253064 Imprimante en série intégrée aux spécifications grand écran, bouton UI Oui 1 pièce
17263064 Caractéristiques, Connectabilité Wi-Fi Grandes échelles Non 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17273064 Fournisseur Biochrom Code fournisseur 80300745
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Lightwave 3 est un spectrophotomètre UV/Vis à faisceau divisé qui allie facilité d'utilisation et flexibilité d'un port d'échantillon de 40 mm.
  • Spectrophotomètre UV/Vis à faisceau divisé (RBC) couvrant 190 à 1 100 nm (bande passante de 5 nm)
  • USB Port pour le recueil de données
  • Accepte les cuves de 10, 20 et 40 mm de longueur de trajet
  • Le logiciel intégré offre un balayage flash, des mesures de longueur d’onde fixes, une cinétique et une concentration avec une fonction graphique complète et la possibilité de stocker jusqu’à 90 méthodes
  • Choisissez d’inclure une imprimante série intégrée, une connectivité Bluetooth ou les deux
  • Léger et empilable pour le stockage
Spécification
Hauteur au centre du faisceau 15 mm
Profondeur (impériale) 15,3 po
Profondeur (métrique) 390 mm
Type de détecteur Double matrice CMOS
Affichage LCD graphique
Langues Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais
Source lumineuse Flash au xénon
Gamme de produits Lightwave 3
Bande passante spectrale 5 nm
Type Spectrophotomètre UV-Vis
Tension 120/240 V
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
À utiliser avec (application) Balayage de longueurs d’onde, cinétique, concentration, rapport d’absorbance
Hauteur (impériale) 3,9 po
Hauteur (métrique) 100 mm
Comprend Imprimante
Interface Grandes échelles
Monochromateur Grille plate
Bruit ±0,005 crête à crête ±0,002 RMS
Linéarité photométrique ±1,3 % ou ±0,008 A (selon la valeur la plus élevée à 546 nm)
Gamme photométrique -0,3 à 2,5 A, 0,3 à 199 % T
Répétabilité photométrique ±0,002 A à 0,5 A (à 546 nm)
Imprimante incluse Oui
Forme Arrondi
Lumière parasite <0,5 %T 340 nm
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±1 nm
Poids (impériale) 6,6 lb
Poids (métrique) 3 kg
Largeur (impériale) 10 po
Largeur (métrique) 260 mm