Learn More
Gilac™ Palette emboîtable légère
Code produit 17988621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
600 x 800 x 130 mm
800 x 1 200 x 155 mm
1 200 x 1 000 x 160 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
17988621 600 x 800 x 130 mm 1 pièce
17958601 800 x 1 200 x 155 mm 1 pièce
17988691 1 200 x 1 000 x 160 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17988621 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G052204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.92€
    28.31€ / 1 pièces
    Économisez 15.61€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
La palette légère s'emboîte et permet donc un gain de place lorsqu'elle est stockée vide.
  • Palette légère en plastique emboîtable.
  • Elles s'emboîtent et permettent donc un gain de place lorsqu'elles sont rangées vides.
  • Stockage interdit sur les étagères : Les coussinets des palettes sont incompatibles avec les rails des rayonnages.
Spécification
Type de produit Palet Aero Tote
Couleur Noir
Dimensions (L x l x H) 600 x 800 x 130 mm
Capacité (impériale) 1543.24 lb.
Capacité (métrique) 700 kg
Hauteur (impériale) 5,1 in
Hauteur (métrique) 130 mm
Longueur (impériale) 23,6 in
Longueur (métrique) 600 mm
Largeur (impériale) 31,5 in
Largeur (métrique) 800 mm