Learn More
Lilolidine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15582313 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15582313 1 g 1g
15592313 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15582313 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 452900010
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 5840-01-7
Formule moléculaire C11H11N
Poids moléculaire (g/mol) 157.21
Clé InChI QCCKSFHMARIKSK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-N-phénylbenzène-1,4-diamine
Spécification
Nom chimique ou matériau Lilolidine
Perte à la dessiccation 1% max. (60°C) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Synonyme 3-methoxy-n1-phenylbenzene-1,4-diamine, 2-methoxy-n4-phenyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-3-methoxydiphenylamine, 3-methoxy-1-n-phenylbenzene-1,4-diamine, acmc-1apzp, 4-anilino-2-methoxyaniline, p-methoxy-p-aminodiphenylamine, 1,4-benzenediamine, 2-methoxy-n4-phenyl, 2-methoxy-n∼4∼-phenylbenzene-1,4-diamine, 2-methoxy-n4-phenyl-1,4-phenylene diamine
SMILES C1CN2C=CC3=CC=CC(C1)=C23
CID PubChem 611802
Poids de la formule 157.21
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement