Learn More
Lilolidine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15592313 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15592313 5 g 5g
15582313 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15592313 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 452900050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 5840-01-7
Formule moléculaire C11H11N
Poids moléculaire (g/mol) 157.21
Clé InChI QCCKSFHMARIKSK-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Lilolidine
Perte à la dessiccation 1% max. (60°C) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Synonyme lilolidine, 5,6-dihydro-4h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 1,7-trimethyleneindole, 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 4h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 5,6-dihydro, lilolidene, 1-azatricyclo 6.3.1.0?, 1 2 dodeca-2,4,6,8 12-tetraene, g00001-watson-int, ksc917k8l
SMILES C1CC2=CC=CC3=C2N(C1)C=C3
CID PubChem 15645629
Poids de la formule 157.21
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement