Learn More
Limetol, TRC
Code produit 30473630
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30473630 100 mg 100mg
30483702 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30473630 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL461520100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7392-19-0
Formule moléculaire C10 H18 O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Synonyme 2H-Pyran, 2-ethenyltetrahydro-2,6,6-trimethyl-, 2H-Pyran, tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-vinyl- (8CI), Pyran, tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-vinyl- (7CI), 2-Ethenyltetrahydro-2,6,6-trimethyl-2H-pyran, 2,2,6-Trimethyl-6-ethenyltetrahydrofuran, 2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran, 2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyrane, 2,6,6-Trimethyl-2-vinyltetrahydro-2H-pyran, 2,6,6-Trimethyl-2-vinyltetrahydropyran, Bois de Rose oxide, Limetol
Nom IUPAC 2-ethenyl-2,6,6-trimethyloxane
SMILES CC1(C)CCCC(C)(O1)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Limetol
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4)8-6-7-9(2,3)11-10/h5H,1,6-8H2,2-4H3
Poids de la formule 154.1358