Learn More
Tocris Bioscience™ LIMKi 3
GREENER_CHOICE
Code produit. 18764519
Change view
Click to view available options
:
10mg
Code produit.
18764519 10mg
1 options
Code produit. 18764519
Marque: Tocris Bioscience™ 4745/10
Potent LIM kinase inhibitor; antitumor
LIMKi 3 is a potent LIM kinase inhibitor (IC50 values are 7 and 8 nM for LIMK1 and LIMK2 respectively). Inhibits cofilin phosphorylation in MDA-MB-231 breast cancer cells. Reduces MDA-MB-231 tumor cell invasion in a 3D matrigel invasion assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Type de produit LIMKi 3
Pureté >98%
Poids moléculaire 431.29
Inhibiteurs LIMKi 3
Usage exclusivement réservé à la recherche