Learn More
Thermo Scientific Chemicals Limonine
Code produit. 16514324 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 16514324
Marque: Thermo Scientific Chemicals 465472500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1180-71-8 | C26H30O8 | 470.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1180-71-8
Poids moléculaire (g/mol) 470.52
Numéro MDL MFCD00075922
Clé InChI KBDSLGBFQAGHBE-MSGMIQHVSA-N
Nom IUPAC (1R,2R,7S,10R,13R,14R,16S,19S,20S)-19-(furane-3-yl)-9,9,13,20-tétraméthyl-4,8,15,18-tétraoxahexactyclo[11.9.0.0²,⁷.0²,¹⁰.0¹⁴,¹⁶.0¹⁴,²⁰]docosane-5,12,17-trione
SMILES CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@@]22[C@H]1CC(=O)[C@]1(C)[C@@H]2CC[C@@]2(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]3O[C@@]123)C1=COC=C1
Spécification
Vecteur alpha LIMONIN
Nom chimique ou matériau Limonine
Point de fusion 298°C to 300°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation ≤5 %
Spectre IR Conforme
Conditionnement flacon en verre
Formule moléculaire C26H30O8
Quantité 250 mg
Poids de la formule 470.52
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Limonin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Limonin