Learn More
Limonin, MedChemExpress
Code produit. 16423347
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Code produit. 16423347
Marque: Medchem Express HY17411
MedChemExpress Limonin is a triterpenoid enriched in citrus fruits, which has antivirus and antitumor ability.
Limonin is a triterpenoid enriched in citrus fruits, which has antivirus and antitumor ability.
Spécification
Nom chimique ou matériau Limonin
CAS 1180-71-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H30O8
Quantité 50 mg
Synonyme Limonoic acid 3,19:16,17 dilactone
Informations sur la solubilité DMSO : 41.67 mg/mL (88.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1[C@@H]2[C@@]3(O2)[C@](CC[C@@]([C@@]4([C@@](CC(OC4)=O)([H])OC5(C)C)[C@@]5([H])CC6=O)([H])[C@]36C)(C)[C@H](C7=COC=C7)O1
Poids moléculaire (g/mol) 470.51
Poids de la formule 470.51
Pourcentage de pureté 98.68%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.