Learn More
Abnova™ LIN9 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Code produit 16100084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16100084 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16100084 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00286826T01.100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Human overexpression lysate
Spécification
Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description LIN9 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène NM_173083.2
Poids moléculaire Theoretical M.W. 61.49kDa
Plasmide pCMV-LIN9 full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell lysate was tested with anti-LIN9 antibody (Mfr. No. H00286826-B01) by Western Blot.
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.