Learn More
Linalol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427067 2500 mL 2500mL
11407067 100 mL 100mL
11417067 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14424.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-70-6 | C10H18O | 154.253 g/mol
Linalool is used as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions. as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le linalool est utilisé comme parfum dans 60-80 % des produits dʼhygiène parfumés et des agents nettoyants, y compris les savons, les détergents, les shampooings et les lotions. Comme parfum dans 60-80 % des produits dʼhygiène parfumés et des agents nettoyants, y compris les savons, les détergents, les shampooings et les lotions.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,589 g/l à 25°C).
Remarques
À conserver à 4°C. Stocker dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-70-6
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.253
Numéro MDL MFCD00008906
Clé InChI CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
CID PubChem 6549
ChEBI CHEBI:17580
Nom IUPAC 3,7-diméthylocta-1,6-dién-3-ol
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Linalool
Densité 0.865
Point d’ébullition 199°C to 200°C
Point d’éclair 76°C (168°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Indice de réfraction 1.462
Quantité 2500 mL
Beilstein 1721488
Merck Index 14,5495
Informations sur la solubilité Soluble in water (1.589g/L at 25°C).
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide