Learn More
Linalol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10387050 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10387050 100 mL Flacon en verre 100mL
10746151 500 mL Flacon en verre 500mL
10464975 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10387050 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125151000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.50€
    32.65€ / 100mL
    Économisez 6.85€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 78-70-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-70-6
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00008906
Clé InChI CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
CID PubChem 6549
ChEBI CHEBI:17580
Nom IUPAC 3,7-diméthylocta-1,6-dién-3-ol
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Linalool
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8610g/mL
Point d’ébullition 199.0°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Indice de réfraction 1.4600 to 1.4640
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 462
Merck Index 15, 5550
Gravité spécifique 0.861
Rotation spécifique -2° to +2° (20°C, 589nm) (neat)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.45g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 4.4 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Linalool
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.