Learn More
Acétate de linalyl, 95 %, synthétique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10490121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10490121 100 mL Flacon en verre 100mL
10378080 5 mL Flacon en verre 5mL
10400131 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10490121 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 232301000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 115-95-7 | C12H20O2 | 196.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-95-7
Formule moléculaire C12H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.28
Numéro MDL MFCD00008907
Clé InChI UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme linalyl acetate, linalool acetate, bergamiol, bergamol, linalol acetate, lynalyl acetate, licareol acetate, bergamot mint oil, acetic acid linalool ester, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol acetate
CID PubChem 8294
ChEBI CHEBI:78333
Nom IUPAC Acétate de 3,7-diméthylocta-1,6-dién-3-yle
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)OC(=O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Linalyl acetate
Note relative au nom 95%
Couleur Incolore
Densité 0.9010g/mL
Point d’ébullition 220°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2=CHCH2CH2C(CH3)(OOCCH3)CH=CH2
Indice de réfraction 1.4490 to 1.452
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 5551
Gravité spécifique 0.901
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,alcohol,ether,diethyl phthal,mineral oil,fixed oils
Poids de la formule 196.28
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Linalyl acetate, synthetic
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.